Merck
472670
Sigma-Aldrich
9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H9F2NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
320-322 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
ketone
SMILES string
CC1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVKWWNNJFKZNJO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CSNK2A1(1457)
Általános leírás
(S)-(-)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid may be used in the preparation of the following:
  • kynurenine aminotransferase II (KAT II) inhibitor, [(S)-(-)-9-(4-aminopiperazine-1-yl)-8-fluoro-3-methyl-6-oxo-2,3,5,6-tetrahydro-4H-1-oxa-3a-aza-phenalene-5-carboxylic acid]
  • fused-ring derivatives
  • N-desmethyllevofloxacin
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
7-Piperazinylquinolones with methylene-bridged nitrofuran scaffold as new antibacterial agents.
Emami S, et al.
Medicinal Chemistry Research, 22(12), 5940-5947 (2013)
On the relationship between the two branches of the kynurenine pathway in the rat brain in vivo.
Amori L, et al.
Journal of Neurochemistry, 109(2), 316-325 (2009)
Muhammad Malik et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(12), 5214-5221 (2010-09-22)
Quinolones rapidly kill bacteria by two mechanisms, one that requires protein synthesis and one that does not. The latter, which is measured as lethal action in the presence of the protein synthesis inhibitor chloramphenicol, is enhanced by N-1 cyclopropyl and
Andriy G Golub et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(22), 6443-6450 (2006-10-27)
Due to the emerging role of protein kinase CK2 as a molecule that participates not only in the development of some cancers but also in viral infections and inflammatory failures, small organic inhibitors of CK2, besides application in scientific research