Fontos dokumentumok
467847
Copper(II) chloride dihydrate
≥99.95% trace metals basis
Szinonimák:
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99.95% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤0.01% insolubles
≤500 ppm total metallic impurities
mp
100 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.01%
SMILES string
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?