termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Forma
powder
szennyeződések
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.1%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4Se/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- to study its effect on the immune response and disease resistance of prawn
- to study its antioxidant defense and in glucose homeostasis in streptozotocin-induced diabetes
- as standard in enzymatic hydrolysis
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)