Fontos dokumentumok
1.12237
Sigma-Aldrich
Manganese
powder 99+
Szinonimák:
Manganese
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
54.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141724
EC index szám:
231-105-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
hatékonyság
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2061 °C
mp
1246 °C
sűrűség
7.4 g/cm3 at 19 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/Mn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 90 %
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2