Merck
546976
Supelco
Amberlite MAC-3 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, cationic
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite MAC-3 H Cation Exchange Resin, hydrogen form
form
beads
parameter
120 °C max. temp.
nedvesség
44-52%
technika/technikák
LPLC: suitable
matrix
acrylic polymer (macroporous)
mátrix aktív csoport
carboxylic acid
részecskeméret
12-50 mesh
300-1200 μm
működési pH
4-14
kapacitás
3.8 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C3H4O2/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-3(4)5/h3-8H,1-2H2;2H,1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXDYWJDYXZCRAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dowex MAC-3 contains carboxylic acid as functional group and is selective for Cu and Fe. The resin has larger exchange capacity and large particle size.
Alkalmazás
Dowex MAC-3 was used in the separation and pre-concentration of metal ions in alcohol. It was also used as packaging material in chromatographic columns for purification.
Weakly acidic cation exchanger for water treatment, dealkalization, purification of antibiotics, pharmaceuticals and amino acids, etc. The macroporous matrix gives the resin good resistance to osmotic shock, while maintaining a high regeneration efficiency.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of nonionic reduced-sugar based bola amphiphiles and gemini surfactants with an a, ?-diamino-(oxa) alkyl spacer.
Wagenaar, Anno, and Jan BFN Engberts.
Tetrahedron, 63, 10622-10629 (2007)
Philiswa N Nomngongo et al.
Analytica chimica acta, 787, 78-86 (2013-07-09)
Chelex-100, Dowex 50W-x8 and Dowex MAC-3 exchange resins were investigated for separation and pre-concentration of trace amounts of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Ti and Zn in alcohols with respect to retention and desorption characteristics. Dowex 50W-x8 was found