Fontos dokumentumok
GF11021094
Manganese
rod, 10mm, diameter 4.0mm, cast, 99.5%
Szinonimák:
Manganese, MN007910
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.5%
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 110-210-94
ellenállás
185 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
10 mm × 4.0 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)