Merck
440353
Sigma-Aldrich
2-Vinyl-1,3-dioxolane
98%
Szinonimák:
Acrolein ethylene acetal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4300 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
sűrűség
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC1OCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2,5H,1,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKBHSBATGOQADJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)