Merck
46131
Sigma-Aldrich
Methyl 2-ethylacetoacetate
≥97.0% (GC)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH(C2H5)COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.17
Beilstein:
1754068
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.423
sűrűség
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
CCC(C(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-6(5(2)8)7(9)10-3/h6H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXLVLOWNJCOOAU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl 2-ethylacetoacetate participates in the preparation of 5,6-disubstituted-1,3-dioxine-4-one.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nils Pemberton et al.
Organic letters, 8(5), 935-938 (2006-02-24)
Polycyclic ring-fused 2-pyridones (5a-e and 9a-e) have been prepared via a microwave-assisted acyl-ketene imine cyclocondensation. Starting from 3,4-dihydroisoquinolines (4a-b) or 3,4-dihydroharman (8), fused 2-pyridones could be prepared in a one-step procedure. By using either Meldrum's acid derivatives (1a-d) or 1,3-dioxine-4-ones