Merck
59280
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isopropylacetoacetate
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH[CH(CH3)2]COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.22
Beilstein:
636360
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Teszt
≥90% (GC)
törésmutató
n20/D 1.425
bp
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
CCOC(=O)C(C(C)C)C(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-9(11)8(6(2)3)7(4)10/h6,8H,5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMIFFKCVURTPTG-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)