Merck
461059
Sigma-Aldrich
Benzyl-α,α-d2 alcohol
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
a,a-Dideuteriobenzyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CD2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.5388 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
sűrűség
1.065 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-NCYHJHSESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)