Merck
459968
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H22
CAS-szám:
Molekulatömeg:
370.48
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
180-182 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
C1C(c2ccccc2)=C(c3ccccc3)C(c4ccccc4)=C1c5ccccc5
InChI
1S/C29H22/c1-5-13-22(14-6-1)26-21-27(23-15-7-2-8-16-23)29(25-19-11-4-12-20-25)28(26)24-17-9-3-10-18-24/h1-20H,21H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCXLYAWYOTYWKM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene is formed as one of the condensation products during the reactions of diphenylacetylene with methylchromium systems.
Alkalmazás
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene (TPCP) may be employed for the fabrication of triple-layer blue-emitting device.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Formation of 1, 3, 4, 5-tetraphenyl-2, 6, 7-trioxabicyclo [3.2. 1] oct-3-ene from the ozonolysis of 1, 2, 3, 4-tetraphenyl-1, 3-cyclopentadiene. First [3+ 4] addition of a carbonyl oxide moiety to an. alpha.,. beta.-unsaturated carbonyl group.
Mori M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(14), 4407-4408 (1987)
Cyclization of diphenylacetylene on methylchromium s-complexes II. Cyclic and linear condensations.
Michman M and Zeiss HH.
Journal of Organometallic Chemistry, 25(1), 161-166 (1970)
Effect of electric field strength on the electroluminescence spectra of a blue-emitting device.
Cao H, et al.
Synthetic Metals, 96(3), 191-194 (1998)
Yang Yang et al.
Nature communications, 10(1), 3165-3165 (2019-07-20)
Vitrimers are one kind of covalently crosslinked polymers that can be reprocessed. Topology freezing transition temperature (Tv) is vitrimer's upper limit temperature for service and lower temperature for recycle. However, there has been no proper method to detect the intrinsic