Merck
459216
Sigma-Aldrich
L-Alaninamide hydrochloride
95%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(NH2)CONH2·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +11.0°, c = 1 in methanol
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
212-217 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].C[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6);1H/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)