Fontos dokumentumok
361399
Tetrabutylammonium fluoride solution
75 wt. % in H2O
Szinonimák:
TBAF solution
About This Item
Javasolt termékek
form
viscous liquid
Minőségi szint
koncentráció
75 wt. % in H2O
sűrűség
0.953 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- Triple monoamine reuptake inhibitors as a new generation of antidepressants
- Alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers neutral pH in mixed organic-aqueous buffered solutions
- Oligoribonucleotides with phosphonate-modified linkages
- Aryl alkyl alcohols via Nozaki-Hiyama allylation catalyzed by chiral bipyridyldiol ligands and chromium trichloride
- Conjugated dienoic acid esters using Suzuki coupling reactions
- Macrocyclic o-aminobenzamide Hsp90 inhibitorwith antitumor activity
- Phospshoinositide 3-kinase (PI3K)/mammalian target of rapamycin (mTOR) dual inhibitors
- Anti-diabetic polyacetylenic glucosides
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?