Merck
ALD00592
Sigma-Aldrich
N-Boc-N′-TFA-pyrazole-1-carboxamidine
95%
Szinonimák:
N-Boc,N′-trifluoroacetyl-guanylpyrazole, tert-Butyl-((1H-pyrazol-1-yl)(2,2,2-trifluoroacetamido)methylene)carbamate, TurboGuan
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H13F3N4O3
Molekulatömeg:
306.24
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder or crystals
mp
120-125 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Powerful guanidinylation reagent from the Baran Lab developed for the installation of monoprotected boc-guanidine on primary and secondary amines, particularly electron-deficient and hindered amines.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.