Fontos dokumentumok
291145
N-Ethylmethylamine
97%
Szinonimák:
N-Methylethylamine, NMEA
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
8.53 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.374 (lit.)
bp
36-37 °C (lit.)
sűrűség
0.688 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCNC
InChI
1S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
<-29.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< -34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?