Merck
929883
Sigma-Aldrich
Platinum (Pt) Mesh Electrode
size 2.0 cm × 2.0 cm, 0.1 mm wire diameter, 99.9%
Szinonimák:
Platinum Mesh Electrode
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NB.61
Teszt
99.9%
méret
2.0 cm × 2.0 cm
Alkalmazás
This large area (2.0 cm x 2.0 cm , 0.1 mm wire diameter) and high purity (99.9%) platinum electrode has a surface area of mesh 500 sq. mm.
Jogi információk
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)