Merck
370525
Sigma-Aldrich
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane
96%
Szinonimák:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-10-iododecane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decyl iodide
About This Item
Lineáris képlet:
CF3(CF2)7CH2CH2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
574.02
Beilstein:
1894667
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
mp
54-58 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C10H4F17I/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVKJSLBVVRCOIT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane was identified as Persistent Organic Pollutant (POP) and was listed as high-production-volume chemical (HPVC).
Alkalmazás
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane may be used in the preparation of 2,2′-bipyridines featuring fluorinated alkyl groups.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fluorous modification of 2, 2'-bipyridine.
Bennett BL, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 127(1), 140-145 (2006)