Merck
454265
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dimethylacetophenone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.20
Beilstein:
2042139
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.529 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
sűrűség
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(C)ccc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Photoenolization of ortho-alkyl-substituted acetophenones: evidence for the enol triplet state.
Findlay DM and Tchir MF.
J. Chem. Soc., Faraday, 1096-1100 (1976)
The Orientation in the Nitration of 3, 4-and 2, 5-Dimethylacetophenone.
Buu-Hoi NP, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 17(7), 1000-1004 (1952)
Assessment of substituent effects and antimicrobial activities of some 2', 5'-dimethyl phenyl chalcones.
Joseph SJ, et al.
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 5, 99-123 (2014)