Merck
454095
Sigma-Aldrich
Acetamide-d5
99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3COND2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
64.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLFVBJFMPXGRIB-OMNVKBNWSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)