Merck
665223
Sigma-Aldrich
Acetylene dicarboxylic acid-1-13C disodium salt
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
2-Butynedioic acid-2-13C, Acetylenedicarboxylic acid-1-13C disodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
NaO2CC≡C13CO2Na
Molekulatömeg:
159.01
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>250 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O=C(O[Na])C#C[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H2O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJVYWPRZTVTSGO-GOCMCNPZSA-L
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)