Merck
739685
Sigma-Aldrich
Methylglyoxal-13C3 solution
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Szinonimák:
Acetylformaldehyde-13C3 solution, Pyruvaldehyde-13C3 solution, Pyruvic aldehyde-13C3 solution
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CO13CHO
Molekulatömeg:
75.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solution
koncentráció
20 wt. % in H2O
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[13CH3][13C](=O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIJULSRZWUXGPQ-VMIGTVKRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)