Merck
589780
Sigma-Aldrich
D-Methionine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D -23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
273 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[13CH3]SCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-GBXCHUEOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)