Fontos dokumentumok
452289
Phosphoric acid
≥85 wt. % in H2O, ≥99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Orthophosphoric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.999% trace metals basis
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
≥85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
sűrűség
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Általános leírás
Alkalmazás
- a medium for corrosion inhibition on mild steel
- an activating agent in the preparation of activated carbon
- enhancement of electrochemical performance of the substrates for energy devices
- in the development of polymeric membranes for proton exchange membrane (PEM) based fuel cells
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.