Merck
590428
Sigma-Aldrich
1-Iodobutane-d9
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Butyl-d9 iodide
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)2CD2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
bp
130-131 °C (lit.)
mp
-103 °C
sűrűség
1.696 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMGBZBJJOKUPIA-YNSOAAEFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)