Fontos dokumentumok
13423
Sodium chloride
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.33 hPa ( 865 °C)
Minőségi szint
grade
puriss.
Teszt
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Forma
powder or crystals
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
szennyeződések
acidity or alkalinity, in accordance
hexacyanoferrate(II), in accordance
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.00002% Al
≤0.0001% hexacyanoferrate (II)
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.002% free alkali (as NaOH)
≤0.01% Mg and alkaline earth metals (as Ca)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2 h
pH
7
mp
801 °C (lit.)
anion nyomok
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
iodide (I-): in accordance
nitrite (NO2-): in accordance
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
complies for identity
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?