Merck
449156
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Nickel bromide, Nickel bromide (Br2 Ni), Nickel dibromide, Nickelous bromide
About This Item
Lineáris képlet:
NiBr2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.50
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.99% trace metals basis
grade:
anhydrous
Forma:
powder
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
sűrűség
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.