Merck
440507
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)trifluoroacetamide
97%
Szinonimák:
N-(Trifluoroacetyl)ethanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CONHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.09
Beilstein:
1934914
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
mp
32-35 °C (lit.)
sűrűség
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
O=C(NCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)3(10)8-1-2-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPSVCXHBJVBBAD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in the development of a microwave-mediated method for O-allylation of amido alcohols on chromatographic alumina.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synlett, 389-389 (1996)