Merck
440965
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-phenylene ether-ether-sulfone)
pellets
Szinonimák:
4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone-p -hydroquinone copolymer, SRU, Dichlorodiphenyl sulfone-hydroquinone copolymer, SRU
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H4-4-SO2C6H4-4-OC6H4-4-O)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
pellets
átmeneti hőmérséklet
Tg 192 °C
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)c3ccc(O)cc3
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)