Merck
925071
Sigma-Aldrich
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution
Technipur®, 1.0 M in H2O
Szinonimák:
Copper(II)-ethylenediame complex
About This Item
Lineáris képlet:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.76
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in H2O
SMILES string
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide is a solvent used to measure viscosity of cellulose.
Jogi információk
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of intrinsic viscosity-molecular weight relationship for cellulose in BmimAc/DMSO solutions.
Liu J, et al.
Cellulose, 23(4), 2341-2348 (2018)
Conversion of various types of lignocellulosic biomass to fermentable sugars using kraft pulping and enzymatic hydrolysis.
Buzala K P, et al.
Wood Science and Technology, 51(4), 873-885 (2017)