P2155018
Plastic additive 18
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Phosphorous trichloride, reaction products with 1,1′-biphenyl and 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
P(Cl)(Cl)Cl.Oc3c(cc(cc3)C(C)(C)C)C(C)(C)C.c2(ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22O.C12H10.Cl3P/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;1-4(2)3/h7-9,15H,1-6H3;1-10H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFUOUGCLKHYEIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)