Fontos dokumentumok
1545023
USP
Plastic additive 11
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol-alt-1,4-butanedioic acid)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>350 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C17H31NO4/c1-13(19)7-8-15(20)22-10-9-18-16(2,3)11-14(21-6)12-17(18,4)5/h14H,7-12H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTJXKCPBMVLOQI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
428.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
220 °C - closed cup