Merck
663344
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-trans-1-Amino-2-indanol
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]/D +23.0°, c = 1 in ethanol
mp
142-146 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
N[C@@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOPKSXMQWBYUOI-IUCAKERBSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)