Fontos dokumentumok
328413
(R)-(−)-1-Indanol
99%
Szinonimák:
R(−)-1-Hydroxyindan
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]30/D −29°, c = 2 in chloroform
mp
72-73 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
O[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIAPLDFPUUJILH-SECBINFHSA-N
Géninformáció
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)