Merck
663336
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(−)-trans-1-Amino-2-indanol
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
optikai aktivitás
[α]/D -23.0°, c = 1 in ethanol
mp
142-146 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
N[C@H]1[C@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOPKSXMQWBYUOI-RKDXNWHRSA-N
Alkalmazás
(1R,2R)-(−)-trans-1-Amino-2-indanol has been used as a starting material to prepare an indene-based chiral auxiliary, which is used in the aldol reaction.
It can also be used as:
  • A starting material in the synthesis of oxazoline-alcohol ligands, which are employed in the asymmetric addition reaction of diethylzinc to aldehydes.
  • A chiral test compound in the study of enantiomeric separation of chiral primary amines using supercritical fluid chromatography (SFC) and HPLC.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Indene-based thiazolidinethione chiral auxiliary for propionate and acetate aldol additions
Osorio-Lozada A and Olivo HF
Organic Letters, 10(4), 617-620 (2008)
Efficient one-step synthesis of chiral bidentate oxazoline-alcohol ligands via a cyclic imidate ester rearrangement
Noel T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(17), 1962-1968 (2009)
Comparison of enantiomeric separations and screening protocols for chiral primary amines by SFC and HPLC
Armstrong DW, et al.
LCGC North America, 32(17), 742-752 (2014)