Merck
491519
Sigma-Aldrich
4-Aminophenol-d7
98 atom % D
Szinonimák:
4-(Amino-d2)phen-2,3,5,6-d4-ol
About This Item
Lineáris képlet:
D2NC6D4OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
mp
188-190 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D/hD3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLIKAWJENQZMHA-ZZLZVNDKSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
383.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
195 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)