S7381
Soybean oil
dietary source of long-chain triglycerides and other lipids
Szinonimák:
Soya oil from Glycine max
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4743 (lit.)
sűrűség
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
oleic acid
lipidtípus
oils
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
- in the determination of freezing point of soybean oil
- as a standard at 0.1% in chloroform during the quantification of lipid by a vanillin-phosphoric acid reaction
- as a delivery vehicle of α-lipoic acid
- to dissolve tamoxifen
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)