Fontos dokumentumok
60895
Sigma-Aldrich
Gum rosin
natural resin
Szinonimák:
Colophony, Rosin, gum
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11121502
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
savérték
150‑170
oldhatóság
chloroform: 0.1 g/mL, clear, slightly yellow to deep yellow
SMILES string
OC(=O)[C@]1([C@H]2[C@@]([C@H]3CCC(=CC3=CC2)C(C)C)(CCC1)C)C
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Általános leírás
Gum rosin is an exudate gum, which is extracted from pine trees. It consists of abiatic acid, palaustric acid and neoabetic acid.
Alkalmazás
Gum rosin has been used:
  • for the preparation of testosome patches
  • to study its influence on the physical stability of concentrated oil in water emulsions
  • for the preparation of rosin nanoparticles containing hydrocortisone (HC)
Analízis megjegyzés
powder to solified mass or chunks, yellow to deep yellow
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
370.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
188 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Rosin nanoparticles as a drug delivery carrier for the controlled release of hydrocortisone
Lee CM, et al
Biotechnology Letters, 27(19), 1487-1490 (2005)
Ethosomes?novel vesicular carriers for enhanced delivery: characterization and skin penetration properties
Touitou E, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 65(3), 403-418 (2000)
Development of eco-friendly submicron emulsions stabilized by a bio-derived gum
Perez-Mosqueda LM, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 123, 797-802 (2014)
Ambra Masuzzo et al.
eLife, 8 (2019-10-30)
When facing microbes, animals engage in behaviors that lower the impact of the infection. We previously demonstrated that internal sensing of bacterial peptidoglycan reduces Drosophila female oviposition via NF-κB pathway activation in some neurons (Kurz et al., 2017). Although we
Contact allergy to a permanent marker.
Paloma Sánchez-Pedreño et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 23(2), 96-97 (2012-06-02)