Fontos dokumentumok
81123
Poly(acrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 16,000
Szinonimák:
Poly(sodium acrylate), Sodium polyacrylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~12800
Mp ~16000
Mw ~18100
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.41
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?