Fontos dokumentumok
412554
(R)-(+)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride
99%
Szinonimák:
(R)-(+)-Propylenediamine dihydrochloride, 1,2-Propanediamine dihydrochloride
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D +4.0°, c = 20 in H2O
mp
241-244 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl[H].Cl[H].C[C@@H](N)CN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c1-3(5)2-4;;/h3H,2,4-5H2,1H3;2*1H/t3-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEIAMRMQKCPGJR-HWYNEVGZSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?