Merck
683817
Sigma-Aldrich
2-Formylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H17BO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5143
sűrűség
1.0532 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H17BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-9H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLJMPQLPRHIAOM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Formylphenylboronic acid pinacol ester can be used as a starting material to prepare:
  • Profluorescent probe applicable for the detection of H2O2 and Fe or Cu ions in living cells.
  • Boronic acid pinacol ester derived nickel porphyrin, which is used to synthesize molecular spin switches and electron transfer dyads.
  • Fluorescein hydrizido 2-imidophenylboronic ester, a fluorescent sensor prochelator applicable in the detection of copper ions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A novel profluorescent probe for detecting oxidative stress induced by metal and H2O2 in living cells
Wei Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(25), 4472-4474 (2010)
Modular Synthetic Route to Monofunctionalized Porphyrin Architectures
Heitmann G, et al.
Organic Letters, 18(20), 5228-5231 (2016)
Toward the development of prochelators as fluorescent probes of copper-mediated oxidative stress
Hyman LM, et al.
Dalton Transactions, 39(2), 568-576 (2010)