Merck
430862
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-glycidyl methacrylate)
pellets, melt index 5 g/10 min (190°C/2.16kg)
Szinonimák:
2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethene, Ethylene-glycidyl methacrylate polymer, Glycidyl methacrylate-ethylene copolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
pellets
Minőségi szint
olvadási index
5 g/10 min (190°C/2.16kg)
összetétel
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
keménység
92 (Shore A, ASTM D 2240)
mp
99 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
softening point 87 °C (Vicat, ASTM D 1525-1kg)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Alkalmazás
Cross-linkable coatings and adhesion promoter.
Pendant glycidyl functionality available for grafting or cross-linking.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.