Fontos dokumentumok
463183
Poly(methyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate)
50 μm particle size
About This Item
Javasolt termékek
Forma
particles (spherical)
Minőségi szint
keresztkötés
5 % cross-linked
részecskeméret
50 μm
sűrűség
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C(C)=C.CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O4.C5H8O2/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4;1-4(2)5(6)7-3/h1,3,5-6H2,2,4H3;1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBDAKYZJVVYINU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.