Merck
427845
Sigma-Aldrich
Polypropylene-graft-maleic anhydride
viscosity 425 cPs
Szinonimák:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
beads
összetétel
maleic anhydride, 8-10 wt. %
viszkozitás
4.0 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
mp
156 °C
savszám
40.0‑55.0(mg-KOH)
átmeneti hőmérséklet
softening point 157 °C (ring and ball)
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBVUAFDZHKSZJH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Imparts slip resistance to polishes, coupling additive for filled polypropylene and polymer alloys, pigment dispersant and processing aid for plastics, such as ABS.
Tulajdonságok és előnyök
High melting, hard, emulsifiable wax. Grafted with maleic anhydride to give hydrophilic characteristics.
Fizikai forma
Crystalline, isotactic, modified homopolymer.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)