Merck
433640
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-methyl acrylate-co-glycidyl methacrylate)
pellets
Szinonimák:
Ethylene-methyl acrylate-glycidyl methacrylate copolymer, Glycidyl methacrylate-ethylene-methyl acrylate copolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
pellets
Minőségi szint
olvadási index
6 g/10 min (190 °C/2.16kg)
összetétel
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
methyl acrylate, 25 wt. %
keménység
70 (Shore A, ASTM D 2240)
mp
39 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
softening point <40 °C (Vicat, 1kg load, ASTM D 1525)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H10O3.C4H6O2.C2H4/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6;1-3-4(5)6-2;1-2/h6H,1,3-4H2,2H3;3H,1H2,2H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNJPFZOQZWIGIB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Cross-linkable coatings and adhesion promoter.
Pendant glycidyl functionality available for grafting or cross-linking.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)