Merck
460060
Sigma-Aldrich
Polyisoprene-graft-maleic anhydride
average Mw ~25,000
Szinonimák:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
average Mw ~25,000
törésmutató
n20/D 1.52 (lit.)
viszkozitás
10-50 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\C(=C)C.CC(=C)C=C
Alkalmazás
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)