Merck
424684
Sigma-Aldrich
Phenethylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CH2MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in THF
bp
65 °C
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Cl[Mg]CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZORNQXQALOFHH-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method