Merck
562149
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzylmagnesium bromide solution
0.25 M in diethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CH2MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
274.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
Minőségi szint
koncentráció
0.25 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
sűrűség
0.770 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDXZJAZTPVLPEX-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)