Fontos dokumentumok
405329
Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Yb 25-28 % (approx.)
Szinonimák:
Yb(OTf)3, Trifluoromethanesulfonic acid ytterbium salt, Ytterbium(III) triflate
About This Item
Javasolt termékek
összetétel
Degree of hydration, 1-2
Yb, 25-28% (approx.)
reakcióalkalmasság
core: ytterbium
reagent type: catalyst
SMILES string
[H]O[H].FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Yb](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.H2O.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);1H2;/q;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUJKNFNMGRYZBV-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- Synthesis of the dihydropyrimidine (DHPM) derivative monastrol, by Biginelli cyclocondensation.
- Cross-aldol reaction between ketone and aldehyde.
- Synthesis of β-keto enol ethers.
- Synthesis of deoxypenostatin A in a novel, stereoselective intramolecular Diels-Alder reaction.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.
A Friedel-Crafts-acilálás Lewis-sav katalizátorokkal monoacilált termékeket képez az arének elektrofil aromás szubsztitúciója révén.