Merck
518980
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Methoxyphenyl)vinylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
[(E)-2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]boronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH=CHB(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
mp
140-144 °C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\B(O)O)cc1
InChI
1S/C9H11BO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGSBCAPDUJYMOQ-VOTSOKGWSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Enantioselective conjugate addition reactions with indole-appended enones
  • Liebeskind-Srogl cross-coupling reactions
  • Petasis asymmetric dihydroxylation for synthesis of (dihydroxy)homotyrosines
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Asymmetric Michael addition with hydroxycinnamaldehydes
  • Cobalt-catalyzed coupling for synthesis of phenylbutenylheteroarenes
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)