Fontos dokumentumok
415642
Ethyl phenylphosphinate
94%
Szinonimák:
Ethoxyphenylphosphine oxide, O-Ethyl phenylphosphinate, Phenylphosphinic acid ethyl ester
Teszt
94%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
94-95 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[PH](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11O2P/c1-2-10-11(9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNUJZVUJPIOMGH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phenylphosphinate ethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phenylphosphinate ethyl ester
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?